Learn More
Cytiva Tiras de comparación integral de indicadores de pH
Código de producto. 11330694
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
9,5 a 12
De 1 a 12
De 6 a 8,1
De 8 a 9,7
Desde 1,8 hasta 3,8
Desde 3,8 hasta 5,5
Desde 5,2 hasta 6,8
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
11330694 De 6 a 8,1 paquete de 200
10451602 Desde 3,8 hasta 5,5 paquete de 200
11370684 De 1 a 12 paquete de 200
10114071 Desde 1,8 hasta 3,8 paquete de 200
10614282 Desde 5,2 hasta 6,8 paquete de 200
11340694 De 8 a 9,7 paquete de 200
11914556 9,5 a 12 paquete de 200
7 options
Código de producto. 11330694
Marca: Cytiva 2629990
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un valor de pH visual extremadamente claro y exacto mediante el uso de cuatro segmentos diferentes de papeles indicadores impregnados con colorante. Los papeles indicadores de pH, tiras de CF Whatman™ utilizan colorantes que se han unido químicamente al papel y no se pueden filtrar en la solución.
se usa para la determinación rápida de valores de pH
  • Lecturas de pH de forma instantánea
  • Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
  • Cómodo y portátil para un uso de campo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de pH De 6 a 8,1
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de pH de rutina
Incluye Soportes de plástico, segmentos de papel en cada tira, gráficos complementarios de indicación
Tipo Tira reactiva de indicador de pH, comparación integral
Dimensiones (L x An) 100 x 11 mm