Learn More
Cytiva Tiras de comparación integral de indicadores de pH
Código de producto. 10614282
Click to view available options
Intervalo de pH:
9,5 a 12
De 1 a 12
De 6 a 8,1
De 8 a 9,7
Desde 1,8 hasta 3,8
Desde 3,8 hasta 5,5
Desde 5,2 hasta 6,8
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. 10614282
Marca: Cytiva 2628990
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un valor de pH visual extremadamente claro y exacto mediante el uso de cuatro segmentos diferentes de papeles indicadores impregnados con colorante. Los papeles indicadores de pH, tiras de CF Whatman™ utilizan colorantes que se han unido químicamente al papel y no se pueden filtrar en la solución.
se usa para la determinación rápida de valores de pH
  • Lecturas de pH de forma instantánea
  • Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
  • Cómodo y portátil para un uso de campo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de pH Desde 5,2 hasta 6,8
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de pH de rutina
Incluye Papeles de prueba e indicador de pH
Tipo Tira reactiva para indicador de pH, tira de comparación integral
Dimensiones (L x An) 100 x 11 mm