Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Mini-UniPrep™ con septos precortados
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo. Las unidades de filtro sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ con septum precortados proporcionan un método rápido y fácil de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC.
Marca: Cytiva US503NPUPES
Detalles adicionales : Peso : 0.31000kg
Descripción
Eliminan los problemas de desgarro del septum asociados con el muestreo automatizado repetido. Disponibles en formato translúcido estándar. Se utiliza con sistemas robóticos estándar en instrumentos HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento.
- Para automatización de alto rendimiento
- Tapón con septum cortado que permite el uso de Mini-UniPrep con sistemas robóticos actuales en instrumentos HPLC para automatización de alto rendimiento
- El tapón con septum cortado resistente pero flexible se ha diseñado especialmente para instrumentos con necesidades de muestreo delicado
- La evaporación de las muestras es mínima
- Aumentan la productividad y la eficiencia del laboratorio al procesar muestras en una tercera parte del tiempo que los filtros de jeringa convencionales. Constan de una cámara con capacidad para 0.5 ml, un émbolo con membrana de filtración en un extremo y un tapón premontado/septum en el otro
- Diseñados para encajar en cualquier muestreador automático con capacidad para viales de 12 × 32 mm, o perforar el septum con una aguja para extraer la muestra para inyección manual en un analizador
Nailon (NYL)
- Tipo de muestra: inherentemente hidrófilas, para muestras acuosas y orgánicas en un intervalo de pH de 3 a 10
- Tipo de muestra: hidrófobas, para muestras >50 % de disolventes orgánicos
- Tipo de muestra: muestras acuosas/medios de baja unión inespecífica de proteínas con ≤60 % de disolvente orgánico
No llene la unidad de filtración en exceso o comprima el dispositivo por un extremo antes de realizar el cierre hermético. Se puede escapar líquido por el orificio de ventilación de aire, lo que puede ocasionar la pérdida de muestras o lesiones personales.
Aplicaciones:
- Análisis rutinarios de HPLC/UHPLC
- Ensayos de compuestos
- Uniformidad de contenido
- Precipitación de proteínas
- Pruebas de solubilidad
- Pruebas de disolución
- Filtración de muestras
- Sistemas robóticos estándar en instrumentos HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento
- Muestras fotosensibles
- Cromatografía iónica
Especificaciones
PES | |
Routine HPLC/UHPLC analysis; Composite assays; Content uniformity; Protein precipitation; Solubility testing; Dissolution testing; Sample filtration; Standard robotics on HPLC instruments with sensitive needles, allowing for higher throughput; Light sen | |
Filtro sin jeringa |
0.45μm | |
1000/paquete |