Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Mini-UniPrep™ con septos precortados
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo. Las unidades de filtro sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ con septum precortados proporcionan un método rápido y fácil de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC.
Marca: Cytiva US203NPEPP
Detalles adicionales : Peso : 0.31000kg
Descripción
Eliminan los problemas de desgarro del septo asociados con el muestreo automatizado repetido. Disponibles en formato translúcido estándar. Se utilizan con sistemas robóticos estándar en instrumentos HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento.
- Para automatización de alto rendimiento.
- Tapón con septo cortado que permite el uso de Mini-UniPrep con sistemas robóticos actuales en instrumentos HPLC para automatización de alto rendimiento.
- El tapón con septo cortado resistente pero flexible se ha diseñado especialmente para instrumentos con necesidades de muestreo delicado.
- La evaporación de las muestras es mínima.
- Aumentan la productividad y la eficiencia del laboratorio al procesar muestras en una tercera parte del tiempo que los filtros de jeringa convencionales. Constan de una cámara con capacidad para 0,5 ml, un émbolo con membrana de filtración en un extremo y un tapón premontado/septo en el otro.
- Diseñados para encajar en cualquier muestreador automático con capacidad para viales de 12 × 32 mm, o perforar el septo con una aguja para extraer la muestra para inyección manual en un analizador.
Nailon (NYL)
- Tipo de muestra: Inherentemente hidrófilos, para muestras acuosas y orgánicas en un intervalo de pH de 3 a 10.
- Tipo de muestra: Hidrófobo; para muestras >50 % disolventes orgánicos
- Tipo de muestra: Muestras acuosas/medios de baja unión inespecífica de proteínas con 60 ≤ % de disolvente orgánico
No llene la unidad de filtración en exceso o comprima el dispositivo por un extremo antes de realizar el cierre hermético. Se puede escapar líquido por el orificio de ventilación de aire, lo que puede ocasionar la pérdida de muestras o lesiones personales.
Aplicaciones:
- Análisis rutinarios de HPLC/UHPLC
- Ensayos de compuestos
- Uniformidad de contenido
- Precipitación proteínica
- Pruebas de solubilidad
- Pruebas de disolución
- Filtración de muestras
- Sistemas robóticos estándar en instrumentos HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento.
- Muestras fotosensibles
- Cromatografía iónica
Información de órdenes
También hay disponibles filtros con un tapón acampanado para permitir un funcionamiento sin problemas con muestreadores automáticos Shimadzu™.
El compresor de muestras múltiples puede procesar hasta seis muestras al mismo tiempo, lo que mejora aún más el tiempo de procesamiento de muestras.
Especificaciones
Polipropileno | |
Análisis rutinario de HPLC/UHPLC; ensayos de compuestos; uniformidad de contenidos; precipitación de proteínas; pruebas de solubilidad; pruebas de disolución; filtración de muestras; robótica convencional en instrumentos de HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento; muestras sensibles a la luz | |
100/paq. |
0,2 μm | |
100/paq. | |
Filtro sin jeringa |