Learn More
Cytiva Placas de embudo de filtro Whatman™, PTFE
Usar con embudos de filtración Whatman™ de 3 piezas. Placas de embudo de filtro Whatman™, PTFE es una placa adicional opcional ideal para ácidos, álcalis y disolventes.
105.00€ - 134.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Embudos de filtración de la serie 1950 Whatman |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Intervalo de temperatura (imperial) | < 392 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | < 200 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11360274
|
Cytiva
1950-114 |
47 mm | 1,85 in |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11380634
|
Cytiva
1950-117 |
70 mm | 2,75 in |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Temperatura máxima de trabajo 200°, C (392° F)
- Ideal para prácticamente todos los ácidos, álcalis y disolventes comunes a temperaturas de hasta 100° C.
- Temperatura de funcionamiento máxima: 200°C
Especificaciones
Embudos de filtración de la serie 1950 Whatman | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
< 392 °F | |
< 200 °C |