Learn More
Cytiva Papeles de prueba de ácidos/álcalis Whatman™
Descripción
Asume un color específico en el pH de la muestra con el contacto con una muestra. Los papeles de prueba de ácidos/álcalis Whatman™ están impregnados con una mezcla de indicadores de pH.
- El indicador de pH azul se vuelve rojo en ácido
- El indicador de pH rojo se vuelve azul en base, a pH de 5 a 8
- Rango de pH de Rojo Congo: Desde 6,8 hasta 8,3
Información de órdenes
20 hojas por libro.10 x 10 piezas por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | Indicador de pH azul |
| Intervalo de pH | De 5 a 8 |
| Formato | Tira |
| Cantidad | Libros de 10 x 10 de 20 tiras |
| Tipo | Papel de prueba de ácidos-álcalis |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Anchura (métrico) | 10 mm |