Learn More
Cytiva Papeles de prueba de ácidos/álcalis Whatman™
Código de producto. 11894463
Change view
Click to view available options
Indicador de color:
Indicador de pH azul
Indicador de pH rojo
Formato:
Bobina
Tira
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Indicador de color Formato unitSize
11894463 Indicador de pH azul Tira paquete de 10
11390674 Indicador de pH rojo Bobina cada uno
11804473 Indicador de pH rojo Tira paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11894463 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 2600601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asume un color específico en el pH de la muestra con el contacto con una muestra. Los papeles de prueba de ácidos/álcalis Whatman™ están impregnados con una mezcla de indicadores de pH.
Asume un color específico en el pH de la muestra con el contacto con una muestra. Los papeles de prueba de ácidos/álcalis Whatman™ están impregnados con una mezcla de indicadores de pH.
  • El indicador de pH azul se vuelve rojo en ácido
  • El indicador de pH rojo se vuelve azul en base, a pH de 5 a 8
  • Rango de pH de Rojo Congo: Desde 6,8 hasta 8,3
Información de órdenes
20 hojas por libro.10 x 10 piezas por paquete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indicador de color Indicador de pH azul
Intervalo de pH De 5 a 8
Formato Tira
Cantidad Libros de 10 x 10 de 20 tiras
Tipo Papel de prueba de ácidos-álcalis
Longitud (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 10 mm