Learn More
Cytiva Papeles de prueba de ácidos/álcalis Whatman™
Código de producto. 11804473
Change view
Click to view available options
Indicador de color:
Indicador de pH azul
Indicador de pH rojo
Formato:
Bobina
Tira
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Indicador de color Formato unitSize
11804473 Indicador de pH rojo Tira paquete de 10
11894463 Indicador de pH azul Tira paquete de 10
11390674 Indicador de pH rojo Bobina cada uno
3 options
Código de producto. 11804473
Marca: Cytiva 2600602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asume un color específico en el pH de la muestra con el contacto con una muestra. Los papeles de prueba de ácidos/álcalis Whatman™ están impregnados con una mezcla de indicadores de pH.
Asume un color específico en el pH de la muestra con el contacto con una muestra. Los papeles de prueba de ácidos/álcalis Whatman™ están impregnados con una mezcla de indicadores de pH.
  • El indicador de pH azul se vuelve rojo en ácido
  • El indicador de pH rojo se vuelve azul en base, a pH de 5 a 8
  • Rango de pH de Rojo Congo: Desde 6,8 hasta 8,3
Información de órdenes
20 hojas por libro.10 x 10 piezas por paquete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indicador de color Indicador de pH rojo
Intervalo de pH De 5 a 8
Formato Tira
Cantidad Libros de 10 x 10 de 20 tiras
Tipo Papel de pruebas de pH
Longitud (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 10 mm