Learn More
Cytiva Papeles de prueba de ácidos/álcalis Whatman™
Descripción
Asume un color específico en el pH de la muestra con el contacto con una muestra. Los papeles de prueba de ácidos/álcalis Whatman™ están impregnados con una mezcla de indicadores de pH.
- El indicador de pH azul se vuelve rojo en ácido
- El indicador de pH rojo se vuelve azul en base, a pH de 5 a 8
- Rango de pH de Rojo Congo: Desde 6,8 hasta 8,3
Información de órdenes
20 hojas por libro.10 x 10 piezas por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | Indicador de pH rojo |
| Intervalo de pH | De 5 a 8 |
| Formato | Bobina |
| Cantidad | 1 bobina |
| Tipo | Papel de pruebas de pH |
| Dimensiones (L x An) | 5 m x 7 mm |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Anchura (métrico) | 7 mm |