Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Toallitas húmedas
Descripción
- Solvent-resistant and washable
- 100% Polypropylene fabric, blue
- Featured on a roller or stack
- Robust and lint-free
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Wet Wipes |
| Longitud (métrico) | 42 cm |
| Anchura (métrico) | 40 cm |
| Material | Polipropileno |
| Absorbencia | Alto |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 40 x 32 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | For numerous applications |
| Cantidad de embalaje | 36 Cartons |