Learn More
West Nile Virus Envelope Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200072343 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18672427 100 μg 100 microlitros
18640677 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18672427
Marca: Novus Biologicals NBP312751100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
West Nile Virus Envelope Polyclonal antibody specifically detects West Nile Virus Envelope in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno West Nile Virus Envelope
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant West Nile Virus Envelope (Accession#: ABA62343.1; Gln586-Ala705).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG