Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Paños de limpieza de celulosa
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
20 cajas de cartón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Celulosa
- Fibra natural
- Paño de limpieza universal
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Longitud (métrico) | 40 cm |
| Anchura (métrico) | 60 cm |
| Material | Celulosa |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso universal en cuidados del hogar |
| Cantidad de embalaje | 20 cajas de cartón |