Learn More
Abnova™ WDR68 Recombinant Protein
Código de producto. 16174702
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Product Code. Cantidad unitSize
16174702 25 μg 25 microgramos
16164702 10 μg 10 microgramos
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16174702
Brand: Abnova™ H00010238P01.25ug
This item is not returnable. View return policy
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifications
Número de acceso AAH01264
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10238
Peso molecular 63.14
Nombre HAN11 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MSLHGKRKEIYKYEAPWTVYAMNWSVRPDKRFRLALGSFVEEYNNKVQLVGLDEESSEFICRNTFDHPYPTTKLMWIPDTKGVYPDLLATSGDYLRVWRVGETETRLECLLNNNKNSDFCAPLTSFDWNEVDPYLLGTSSIDTTCTIWGLETGQVLGRVNLVSGHVKTQLIAHDKEVYDIAFSRAGGGRDMFASVGADGSVRMFDLRHLEHSTIIYEDPQHHPLLRLCWNKQDPNYLATMAMDGMEVVILDVRVPCTPVARLNNHRACVNGIAWAPHSSCHICTAADDHQALIWDIQQMPRAIEDPILAYTAEGEINNVQWASTQPDWIAICYNNCLEILRV
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen AN11/HAN11
Nombre común WDR68
Símbolo de gen WDR68
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution