missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WDR61 Antibody (OTI4C4), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18101747 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18101747 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18101747 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274866G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

WDR61 Monoclonal specifically detects WDR61 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WDR61
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C4
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Meiotic recombination REC14 protein homolog, REC14, recombination protein REC14, SKI8, WD repeat domain 61, WD repeat-containing protein 61
Símbolos de los genes WDR61
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 92-305 of human WDR61 (NP_079510) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80349.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.