Descripción
WDR51A Polyclonal antibody specifically detects WDR51A in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | WDR51A |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.4) |
| N.º de referencia del gen | AAH07417 |
| Alias de gen | DKFZp434C245, MGC131902, PIX2, POC1 centriolar protein homolog A, POC1 centriolar protein homolog A (Chlamydomonas), WD repeat domain 51A, WD repeat-containing protein 51A, WDR51A |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | WDR51A (AAH07417, 1 a.a. - 364 a.a.) full-length human protein. MVWHMKPQSRAYRFTGHKDAVTCVNFSPSGHLLASGSRDKTVRIWVPNVKGESTVFRAHTATVRSVHFCSDGQSFVTASDDKTVKVWATHRQKFLFSLSQHINWVRCAKFSPDGRLIVSASDDKTVKLWDKSSRECVHSYCEHGGFVTYVDFHPSGTCIAAAGMDNTVKVWDVRTHRLLQHYQLHSAAVNGLSFHPSGNYLITASSDSTLKILDLMEGRLLYTLHGHQGPATTVAFSRTGEYFASGGSDEQVMVWKSNFDIVDHGEVTKVPRPPATLASSMGNLPEVDFPVPPGRGRSVESVQSQPQEPVSVPQTLTSTLEHIVGQLDVLTQTVSILEQRLTLTEDKLKQCLENQQLIMQRATP |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?