Learn More
Novus Biologicals WDR51A Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18450240 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18450240 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18450240 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00025886B01P
Mouse Polyclonal Antibody
WDR51A Polyclonal antibody specifically detects WDR51A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno WDR51A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH07417
Alias de gen DKFZp434C245, MGC131902, PIX2, POC1 centriolar protein homolog A, POC1 centriolar protein homolog A (Chlamydomonas), WD repeat domain 51A, WD repeat-containing protein 51A, WDR51A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno WDR51A (AAH07417, 1 a.a. - 364 a.a.) full-length human protein. MVWHMKPQSRAYRFTGHKDAVTCVNFSPSGHLLASGSRDKTVRIWVPNVKGESTVFRAHTATVRSVHFCSDGQSFVTASDDKTVKVWATHRQKFLFSLSQHINWVRCAKFSPDGRLIVSASDDKTVKLWDKSSRECVHSYCEHGGFVTYVDFHPSGTCIAAAGMDNTVKVWDVRTHRLLQHYQLHSAAVNGLSFHPSGNYLITASSDSTLKILDLMEGRLLYTLHGHQGPATTVAFSRTGEYFASGGSDEQVMVWKSNFDIVDHGEVTKVPRPPATLASSMGNLPEVDFPVPPGRGRSVESVQSQPQEPVSVPQTLTSTLEHIVGQLDVLTQTVSILEQRLTLTEDKLKQCLENQQLIMQRATP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25886
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.