missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WDR5 Antibody (RAB-C223), Alexa Fluor™ 532 - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583698 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583698 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583698 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320133AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

WDR5 Monoclonal antibody specifically detects WDR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WDR5
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon RAB-C223
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BIG3, BIG-3, BMP2-induced 3-kb gene protein, SWD3, SWD3, Set1c WD40 repeat protein, homolog, WD repeat domain 5, WD repeat-containing protein 5, WD-repeat protein 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing WDR5 protein under non-denaturing conditions.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11091
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.