missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WDR45 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589755 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589755 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589755 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318255AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

WDR45 Polyclonal antibody specifically detects WDR45 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno WDR45
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen JM5, WD repeat domain 45, WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 4, WD repeat-containing protein 45, WD45 repeat protein interacting with phosphoinositides 4, WDRX1, WDRXI4, WIPI-4, X-linked 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide from the C-terminal of Human WDR45(aa. 312-322)
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11152
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.