missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
WDR1 Monoclonal antibody specifically detects WDR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | WDR1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | JE64-32 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400 |
| Formulación | 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol |
| Alias de gen | Actin-interacting protein 1, AIP1, NORI-1, WD repeat domain 1, WD repeat-containing protein 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?