Learn More
Novus Biologicals™ WDFY3 Antibody (2F7C2), Novus Biologicals™
Código de producto. 30032049 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
30032049 0.025 mL 0.03 ml
30023875 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 30032049
Marca: Novus Biologicals™ NBP3271520.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
WDFY3 Monoclonal antibody specifically detects WDFY3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno WDFY3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2F7C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formulación PBS
Alias de gen ALFY, Autophagy-linked FYVE protein, KIAA0993MGC16461, WD repeat and FYVE domain containing 3, WD repeat and FYVE domain-containing protein 3, ZFYVE25
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human WDFY3 (AA: 3277-3526) expressed in E. Coli.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23001
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1