missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WBP11 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18655352 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18655352 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18655352

Marca: Novus Biologicals NBP297493H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

WBP11 Polyclonal antibody specifically detects WBP11 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WBP11
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp779M1063, Npw38-binding protein, Npw38-binding protein NpwBP, NpwBP, NPWBPsplicing factor, PQBP1 and PP1 interacting, SH3 domain-binding protein SNP70, SIPP1WW domain-binding protein 11, SNP70, Splicing factor that interacts with PQBP-1 and PP1, WBP-11, WW domain binding protein 11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human WBP11 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51729
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.