Descripción
Indicador de color: De azul pálido a azul oscuro
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | De azul pálido a azul oscuro |
| Formato | Lámina |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la detección de la distribución de agua en mantequilla |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Papel de prueba cualitativa |