Learn More
Kolmi Hopen™ Bata de aislamiento resistente al agua y con revestimiento de polietileno
Tienda Medicom ProductosDescripción
- Abertura grande para el paso de la cabeza
- Tecnología patentada «Flexneck» que consiste en un elástico doble
- Mangas largas con orificios para los pulgares que cubren completamente las muñecas
- Resistente al agua, diseñada para proteger a los profesionales de la salud y a los pacientes de infecciones cruzadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XL |
| Para utilizar con (aplicación) | Medicina |
| Sexo | Unisex |
| N.º de bolsillos | None |
| Tipo de producto | General Purpose Gown |
| Material | Polipropileno, polietileno |
| Color | Azul cielo |
| Tipo de tapón | Cordón en la espalda |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |