Learn More
Memmert™ Baños de agua WTB
Código de producto. 17145951 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7,5 L
10 L
17,5 L
23,1 L
37,5 L
51 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17145951
Marca: Memmert™ WTB24
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Ideal para el control de la temperatura de pomadas, emulsiones, muestras, placas y soluciones nutritivas en laboratorio, así como para el almacenamiento en caliente y la calibración en el segmento industrial.
Intuitivo, flexible y calibrable: estas tres palabras describen el baño de agua Memmert WTB.
  • Tamaños de modelo: 6, 11, 15, 24, 35 y 50
  • Intervalo de temperatura de trabajo: + 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + 100 °C
  • Intervalo de temperatura de trabajo con unidad de refrigeración Peltier CDP: +10°C a 100°C
  • Ajuste de temperatura: Celsius / Fahrenheit
  • Control de temperatura: sistema de seguridad de dos etapas para evitar el exceso de temperatura, alarma de exceso de temperatura ajustable individualmente
  • Temporizador: temporizador digital desde 1 min. hasta 99 horas 59 min., visual y acústico
  • Pantalla remota CustomView personalizable y de manejo intuitivo
  • Excelente concepto de manejo: pantalla gráfica a color con pantalla táctil y una navegación sencilla por los menús
  • Práctico y robusto: drenaje rápido del agua, fácil de limpiar
  • Puede ampliarse de forma flexible con accesorios personalizados (por ejemplo, bomba de circulación, unidad de refrigeración, dispositivo de agitación, soportes para tubos de ensayo)
  • Puede calibrarse para ajustes de temperatura precisos (calibración de 2 puntos)
Perfecto para el uso diario en el laboratorio: El recipiente de acero inoxidable de alta calidad con esquinas redondeadas es fácil de limpiar y se puede vaciar completamente a través de la válvula de vaciado estándar sin que queden residuos. Gracias a su diseño compacto y ergonómico, el Memmert WTB cabe en cualquier mesa de laboratorio.
Spezifikation
Capacidad (métrico) 23,1 L
Certificaciones/conformidad CE
Intervalo de temperatura Al menos 5 por encima del ambiente hasta 100°C
Tipo Baño de agua
Pantalla Pantalla gráfica a color de 3,5 in con pantalla táctil
Temporizador Temporizador digital desde 1 minuto hasta 99 horas 59 minutos, visual y acústico
Dimensiones (Pr x An x Al) 349 x 554 x 295 mm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 472 x 267 x 200 mm
Peso con embalaje (métrico) 16 kg
Peso (métrico) 10 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt