Learn More
Agua, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
4 litros
500 ml
cada uno
paquete de 4
Descripción
- Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
- Control de calidad de HPLC/UV-VIS
- Desviación de valor inicial de gradiente bajo
- Niveles bajos de trazas de metales
- Sin impurezas no volátiles
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | max. 0.022 at 210 nm, max. 0.004 at 230 nm |
| Nombre del producto químico o material | Water |
| Nombre de nota | CHROMASOLV™ LC-MS |
| Punto de ebullición | 100°C |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Fórmula lineal | H2O |
| Beilstein | 2050024 |
| Sinónimo | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
| Nombre IUPAC | oxidano |
| Peso molecular (g/mol) | 18.015 |
| Mostrar más |