Learn More
Agua con 0,1 % de ácido trifluoroacético (v/v), calidad LC/MS Optima™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11900379 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
4 LT
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11900379 4 L Frasco de vidrio 4 LT
10362055 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10311725 1 L Botella ámbar de cuello ancho 1 litro
10516625 2.5 L Botella ámbar de cuello ancho 2.50 LT
4 options
Código de producto. 11900379
Marca: Fisher Chemical LS1194
Solicitar formato a granel o personalizado
  • Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
  • Premezclado para facilitar su uso
  • Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
  • TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5 , 76-05-1
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Especificaciones
Absorbancia Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Nombre del producto químico o material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Nombre de nota Solvent Blends
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 103.0 %
Fórmula molecular C2HF3O2
Número MDL MFCD00004169
Índice Merck 15, 9847
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 114.02
Porcentaje de pureza 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Grado OPTIMA™ LC-MS
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación ≤1ppm
Cantidad 4 L
Forma física Líquido