Learn More
WASP Antibody (SR2069), Novus Biologicals™
Código de producto. 18680194 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18680194 50 μg 50 microlitros
18603055 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18680194
Marca: Novus Biologicals NBP32217550ul
Rabbit Monoclonal Antibody
WASP Monoclonal antibody specifically detects WASP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno WASP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR2069
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:40
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen IMD2THC, WASP, WiskTHC1, wiskthrombocytopenia 1 (X-linked)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human WASP (Uniprot #: P42768)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7454
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG