Descripción
WASP Monoclonal antibody specifically detects WASP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | WASP |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR2069 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:40 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | IMD2THC, WASP, WiskTHC1, wiskthrombocytopenia 1 (X-linked) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human WASP (Uniprot #: P42768) |
| Mostrar más |