missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WASHC4 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18792962 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18792962 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18792962 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP244291AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

WASHC4 Polyclonal antibody specifically detects WASHC4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WASHC4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA1033, Strumpellin And WASH-Interacting Protein, SWIP, WASH Complex Subunit 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The epitope recognized by this antibody maps to a region between residue 1123 to 1173 of human WASH complex subunit 7 using the numbering given in entry Q2M389.2 (GeneID 23325).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23325
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.