Learn More
WASF3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3B7D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | WASF3 |
|---|---|
| Clon | 3B7D10 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16880346
|
Proteintech
67620-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16870346
|
Proteintech
67620-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The WASF3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human WASF3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit antigen. The WASF3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| WASF3 | |
| 500 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10810 | |
| Primary |
| 3B7D10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit | |
| IgG1 |