Learn More
WAC Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062431 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18649441 0.02 mL 0.02 ml
18648572 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18649441
Marca: Novus Biologicals NBP2943740.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
WAC Polyclonal antibody specifically detects WAC in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno WAC
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen 1110067P07Rik, bA48B24, bA48B24.1, BM-016, FLJ31290, KIAA1844, MGC10753, PRO1741, WW domain containing adaptor with coiled-coil, WW domain-containing adapter protein with coiled-coil, WW domain-containing adaptor with coiled coil, Wwp4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-320 of human WAC (NP_057712.2). MVMYARKQQRLSDGCHDRRGDSQPYQALKYSSKSHPSSGDHRHEKMRDAGDPSPPNKMLRRSDSPENKYSDSTGHSKAKNVHTHRVRERDGGTSYSPQENSHNHSALHSSNSHSSNPSNNPSKTSDAPYDSADDWSEHISSSGKKYYYNCRTEVSQWEKPKEWLEREQRQKEANKMAVNSFPKDRDYRREVMQATATSGFASGMEDKHSSDASSLLPQNILSQTSRHNDRDYRLPRAETHSSSTPVQHPIKPVVHPTATPSTVPSSPFTLQSDHQPKKSFDANGASTLSKLPTPTSSVPAQKTERKESTSGDKPVSHSCT
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51322
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG