Descripción
VZV gH/gL Polyclonal antibody specifically detects VZV gH/gL in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VZV gH/gL |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:2000-1:20000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulación | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Alias de gen | envelope glycoprotein H, Envelope glycoprotein L |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus gH & gL Heterodimer (Oka vaccine) (Uniprot#: Q775J3 & Q9J3N1) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |