missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VZV gH/gL Antibody [Alexa Fluor™ 350] - (Oka vaccine), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
VZV gH/gL Polyclonal antibody specifically detects VZV gH/gL in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VZV gH/gL |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Dilución | Western Blot, ELISA |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | envelope glycoprotein H, Envelope glycoprotein L |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus gH & gL Heterodimer (Oka vaccine) (Uniprot#: Q775J3 & Q9J3N1) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?