missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VX-11e, MedChemExpress

Código de producto. p-200097465
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16498597 5 mg 5 miligramos
16495978 10 mg 10 miligramos
16466406 100 mg 100 miligramos
16442127 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16498597

Marca: Medchem Express HY14178

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress VX-11e is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of ERK with Ki < 2 nM.

VX-11e is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of ERK with Ki < 2 nM.

Spécification

Nombre del producto químico o material VX-11e
CAS 896720-20-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20Cl2FN5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.86 mM)
SMILES FC1=CC(Cl)=C(NC2=NC(C3=CNC(C(N[C@H](CO)C4=CC=CC(Cl)=C4)=O)=C3)=C(C)C=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 500.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.35
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.