missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ VWA5B2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA5121501
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
VWA5B2 Polyclonal antibody specifically detects VWA5B2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| VWA5B2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| VWA5B2 | |
| von Willebrand factor A domain containing 5B2; von Willebrand factor A domain-containing protein 5B2; VWA5B2 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| RUO | |
| 90113 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| Q8N398 | |
| VWA5B2 | |
| Glu354-Ile527 (Accession Q8N398), with N-terminal His Tag. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido