missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VWA5B2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. p-7240926
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17702904 20 μL 20 microlitros
17792894 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17702904

Marca: Invitrogen™ PA5121502

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VWA5B2 Polyclonal antibody specifically detects VWA5B2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VWA5B2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica VWA5B2
N.º de referencia del gen Q8N398
Alias de gen von Willebrand factor A domain containing 5B2; von Willebrand factor A domain-containing protein 5B2; VWA5B2
Símbolos de los genes VWA5B2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Glu354-Ile527 (Accession Q8N398), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90113
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.