missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VSIG4 Antibody (528903), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18058545 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18058545 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18058545 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4646E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VSIG4 Monoclonal antibody specifically detects VSIG4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VSIG4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 528903
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CRIg, Ig superfamily protein, Protein Z39Ig, V-set and immunoglobulin domain containing 4, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 4, Z39IGcomplement receptor of the immunoglobulin superfamily
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived human VSIG4 protein, Arg20-Pro283, Accession # Q9Y279
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11326
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.