missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VSIG4 Antibody (202), Alexa Fluor™ 700 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18593893 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593893 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593893 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290066AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

VSIG4 Monoclonal antibody specifically detects VSIG4 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VSIG4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 202
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CRIg, Ig superfamily protein, Protein Z39Ig, V-set and immunoglobulin domain containing 4, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 4, Z39IGcomplement receptor of the immunoglobulin superfamily
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human VSIG4 (Q9Y279-1; Met1-Pro283).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11326
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.