missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VSIG4 Antibody (12D12), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200022705 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30024848 50 μL 50 microlitros
30025304 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30024848

Marca: Novus Biologicals NBP32625450ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

VSIG4 Monoclonal antibody specifically detects VSIG4 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VSIG4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 12D12
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4
Alias de gen CRIg, Ig superfamily protein, Protein Z39Ig, V-set and immunoglobulin domain containing 4, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 4, Z39IGcomplement receptor of the immunoglobulin superfamily
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human VSIG4 protein [UniProt Q9Y279]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11326
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.