missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VSIG4 Antibody (12D12), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-26254-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
VSIG4 Monoclonal antibody specifically detects VSIG4 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| VSIG4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4 | |
| Human | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 11326 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| 12D12 | |
| ELISA | |
| CRIg, Ig superfamily protein, Protein Z39Ig, V-set and immunoglobulin domain containing 4, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 4, Z39IGcomplement receptor of the immunoglobulin superfamily | |
| Recombinant Human VSIG4 protein [UniProt Q9Y279] | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido