missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VSIG3/IGSF11 Antibody (774208) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18587657 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587657 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587657

Marca: Novus Biologicals FAB9229W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VSIG3/IGSF11 Monoclonal antibody specifically detects VSIG3/IGSF11 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VSIG3/IGSF11
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 774208
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Brain and testis-specific immunoglobulin superfamily protein, Bt-IGSF, BTIGSF, cancer/testis antigen 119, CT119, CXADR like 1, CXADRL1, IgSF11, Igsf13, immunoglobulin superfamily member 11, immunoglobulin superfamily, member 11, MGC35227, V-set and immunoglobulin domain containing 3, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 3, VSIG3brain and testis-specific immunoglobin superfamily protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human VSIG3, Met1-Gly245, Accession # Q5DX21
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 152404
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.