missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPS8 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18217895 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18217895 0.1 mL 0.10 ml
18450981 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18217895

Marca: Novus Biologicals NBP182007

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VPS8 Polyclonal specifically detects VPS8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VPS8
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen KIAA0804FLJ32099, vacuolar protein sorting 8 homolog (S. cerevisiae), vacuolar protein sorting-associated protein 8 homolog
Símbolos de los genes VPS8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EEIYPYIRTLLHFDTREFLNVLALTFEDFKNDKQAVEYQQRIVDILLKVMVENSDFTPSQVGCLFTFLARQLA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23355
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.