Learn More
Novus Biologicals™ VPS26A Antibody Blocking Peptide
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 9559 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP2-75922. |
| Alias de gen | FLJ12930, HB58, Hbeta58, hVPS26, PEP8A, vacuolar protein sorting 26 (yeast homolog), vacuolar protein sorting 26 homolog A (S. pombe), vacuolar protein sorting 26 homolog A (yeast), vacuolar protein sorting-associated protein 26 A, Vesicle protein sorting 26 A, VPS26vacuolar protein sorting 26 (yeast) |
| Símbolo de gen | VPS26A |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Categoría de investigación | Autophagy |
| Tampón de almacenamiento | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |