Learn More
Gilson™ Agitador vórtex
Código de producto. 16328611 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
16328611 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 16328611
Marca: Gilson™ 36110750
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un sistema de equilibrado único, el potente mezclador de vórtices de Gilson ofrece una mezcla instantánea de vórtices sin ningún tipo de ruido o vibración.
  • Maximice la mezcla, minimice el ruido
  • Se basa en un novedoso sistema de contrapeso que proporciona una potente acción de mezcla con menos ruido y vibración sobre otros instrumentos de mezcla, incluso para tubos de 50 ml.
  • Con sus patas de succión, el mezclador vórtex permanece estable en su banco.
  • Ofrece un control instantáneo de velocidad variable de 200 a 3200 rpm y se puede utilizar en modos de funcionamiento continuo o por pulsaciones.
  • El mezclador vórtex funciona en un amplio rango de temperaturas (+ 4 °C−65 °C) y cuenta con controles electrónicos a prueba de derrames.
  • También hay disponibles varios cabezales opcionales con configuraciones planas y multitubo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Intervalo de velocidad De 200 rpm a 3200 rpm
Tensión 230 V
Amperaje 0,75 A
Tipo de producto Agitador vórtex
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50 Hz
Altura (imperial) 6,6 pulg.
Altura (métrico) 17 cm
Longitud (imperial) 5,1 in
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (imperial) 6,2 pulg.
Anchura (métrico) 16 cm
Peso (imperial) 8,4 lb
Peso (métrico) 3,8 kg