missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vorapaxar, MedChemExpress

Código de producto. 16482706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482706 25 mg 25 miligramos
16476017 5 mg 5 miligramos
16443298 10 mg 10 miligramos
16439836 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482706

Marca: Medchem Express HY10119

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Vorapaxar (SCH 530348), an antiplatelet agent, is a selective, orally active, and competitive thrombin receptor protease-activated receptor (PAR-1) antagonist (Ki=8.1 nM). Vorapaxar (SCH 530348) inhibits thrombin receptor-activating peptide (TRAP)-induced platelet aggregation in a dose-dependent manner.

Vorapaxar (SCH 530348), an antiplatelet agent, is a selective, orally active, and competitive thrombin receptor protease-activated receptor (PAR-1) antagonist (Ki=8.1 nM). Vorapaxar (SCH 530348) inhibits thrombin receptor-activating peptide (TRAP)-induced platelet aggregation in a dose-dependent manner.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Vorapaxar
CAS 618385-01-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H33FN2O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo SCH 530348
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (50.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H]1C)[C@@]2([H])[C@]1([H])[C@@H](/C=C/C3=NC=C(C=C3)C4=CC=CC(F)=C4)[C@]([C@](C5)([H])C2)([H])CC[C@H]5NC(OCC)=O
Peso molecular (g/mol) 492.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.58
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.