Learn More
Vorapaxar, MedChemExpress
Descripción
Vorapaxar (SCH 530348), an antiplatelet agent, is a selective, orally active, and competitive thrombin receptor protease-activated receptor (PAR-1) antagonist (Ki=8.1 nM). Vorapaxar (SCH 530348) inhibits thrombin receptor-activating peptide (TRAP)-induced platelet aggregation in a dose-dependent manner.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vorapaxar |
| CAS | 618385-01-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H33FN2O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | SCH 530348 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (50.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[C@@H]1C)[C@@]2([H])[C@]1([H])[C@@H](/C=C/C3=NC=C(C=C3)C4=CC=CC(F)=C4)[C@]([C@](C5)([H])C2)([H])CC[C@H]5NC(OCC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 492.58 |
| Mostrar más |