Learn More
Von Willebrand Factor Antibody (VWF/1859R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Von Willebrand Factor Monoclonal specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Von Willebrand Factor |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | VWF/1859R |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot : 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 ug/mL |
| Formulación | 10mM PBS |
| Alias de gen | coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |