missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Von Willebrand Factor Antibody (VWF/1767), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18226114 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18226114 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18226114

Marca: Novus Biologicals NBP254497G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Von Willebrand Factor Monoclonal specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Von Willebrand Factor
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon VWF/1767
Conjugado DyLight 488
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF
Símbolos de los genes VWF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1815-1939) of human Von Willebrand Factor protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04275)
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7450
Especificidad de la prueba von Willebrand Factor (vWF) is a multimeric glycoprotein that is found in endothelial cells, plasma and platelets. It acts as a carrier protein for Factor VIII and promotes platelet adhesion and aggregation. vWF undergoes a variety of posttranslational modifications that influence the affinity and availability for Factor VIII, including cleavage of the propeptide and formation of N-terminal disulfide bonds. This antibody helps to establish the endothelial nature of some lesions of disputed histogenesis, e.g. Kaposis sarcoma and cardiac myxoma. It is widely used for differentiating vascular lesions from those of other tissue differentiation within a panel of other vascular markers although not all tumors of endothelial differentiation contain this antigen.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.