missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Von Willebrand Factor Antibody (INSERM patent anti-vWF) - VHH-Fc, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Von Willebrand Factor Monoclonal antibody specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Von Willebrand Factor |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | INSERM patent anti-vWF |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P04275 |
| Alias de gen | coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | vWF |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?