Learn More
Novus Biologicals™ Von Willebrand Factor Antibody (INSERM patent anti-vWF) - VHH-Fc, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Especificaciones
Antígeno Von Willebrand Factor
Clon INSERM patent anti-vWF
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30046928
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28369-1mg
1 mg
920.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30046849
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28369-50ug
50 μg
213.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30046491
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28369-100ug
100 μg
338.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Von Willebrand Factor Monoclonal antibody specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
Von Willebrand Factor
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Cancer
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF
vWF
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
INSERM patent anti-vWF
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P04275
7450
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.