missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Von Willebrand Factor Antibody (IIIE2.34), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18150389 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18150389 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18150389 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP248008AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Von Willebrand Factor Monoclonal specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Von Willebrand Factor
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon IIIE2.34
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF
Símbolos de los genes VWF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Von Willebrand Factor fragment spanning around aa 845-949 (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04275 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7450.0
Especificidad de la prueba von Willebrand Factor (vWF) is a multimeric glycoprotein that is found in endothelial cells, plasma and platelets. It acts as a carrier protein for Factor VIII and promotes platelet adhesion and aggregation. vWF undergoes a variety of posttranslational modifications that influence the affinity and availability for Factor VIII, including cleavage of the propeptide and formation of N-terminal disulfide bonds. This antibody helps to establish the endothelial nature of some lesions of disputed histogenesis, e.g. Kaposi s sarcoma and cardiac myxoma. It is widely used for differentiating vascular lesions from those of other tissue differentiation within a panel of other vascular markers although not all tumors of endothelial differentiation contain this antigen.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.